1-Naftaldehído 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: α-Naftaldehído
128091000 128095000 128090025
ACRO128091000EA 96.1 EUR
ACRO128091000 ACRO128095000 ACRO128090025
1-Naftaldehído 95%
1-Naftaldehído
Formula: C₁₁H₈O
MW: 156,18 g/mol
Pto. Ebullición: 160…161 °C (15 mmHg)
Pto. de fusión: 1…2 °C
Densidad: 1,15 g/cm³
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004003
Núm. CAS: 66-77-3
EINECS: 200-633-4
UN: 3334
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6500 to 1.6540 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %