1-Naftaldehído ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
α-Naftaldehído
A15610.0B
A15610.18
A15610.30
A15610.0BEA
560
EUR
A15610.0B
A15610.18
A15610.30
1-Naftaldehído ≥97%
1-Naftaldehído
Purity: 97%
CAS No.: 66-77-3
Molecular Formula: C11H8O
Formula Weight: 156.18
Flash Point: 112°(233°F)
Refractive Index: 1.6530
Odour: Pungent
Melting Point: 1-2°
Boiling Point: 160-161°/15mm
Beilstein Reference: 386082
MDL No.: MFCD00004003
Formula:
C₁₁H₈O MW: 156,18 g/mol Pto. Ebullición: 160…161 °C (15 mmHg) Pto. de fusión: 1…2 °C Densidad: 1,148 Pto. de inflamación: 112 °C (233 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004003 Núm. CAS: 66-77-3 EINECS: 200-633-4 |