2-Naftaldehído ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-Naftalenocarbaldehído, β-Naftaldehído
B25157.06
B25157.14
B25157.22
B25157.06EA
37.6
EUR
B25157.06
B25157.14
B25157.22
2-Naftaldehído ≥98%
2-Naftaldehído
Purity: 98%
CAS No.: 66-99-9
Molecular Formula: C11H8O
Formula Weight: 156.18
Melting Point: 59-62°
Boiling Point: 160°/19mm
MDL No.: MFCD00004094
Formula:
C₁₁H₈O MW: 156,18 g/mol Pto. Ebullición: 160 °C (19 mmHg) Pto. de fusión: 59…62 °C Densidad: 1,0775 g/cm³ (99 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004094 Núm. CAS: 66-99-9 EINECS: 200-640-2 |