Ácido naftaleno-1,4-dicarboxílico 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
L20249.14 L20249.22
L20249.14EA 85.5 EUR
L20249.14 L20249.22
Ácido naftaleno-1,4-dicarboxílico 98+%
Ácido naftaleno-1,4-dicarboxílico
Purity: 98+% CAS No.: 605-70-9 Molecular Formula: C12H8O4 Formula Weight: 216.19 Melting Point: 321-325° Beilstein Reference: 2051255
Formula: C₁₂H₈O₄
Pto. de fusión: 321…325 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014312
Núm. CAS: 605-70-9
EINECS: 210-094-7