Ácido naftaleno-2,6-dicarboxílico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
2,6-Naphthalenedicarboxylic Acid, Naphthalene-2,6-dicarboxylic acid
A16868.06
A16868.14
A16868.22
A16868.06EA
78.2
EUR
A16868.06
A16868.14
A16868.22
Ácido naftaleno-2,6-dicarboxílico ≥98%
Ácido naftaleno-2,6-dicarboxílico
Purity: 98+%
CAS No.: 1141-38-4
Molecular Formula: C12H8O4
Formula Weight: 216.19
Odour: Odourless
Melting Point:
Formula:
C₁₂H₈O₄ MW: 216.19 g/mol Pto. Ebullición: 422 Pto. de fusión: >300 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004105 Núm. CAS: 1141-38-4 EINECS: 214-527-0 |