1-Cloronaftaleno 85% remainder 2-Chloronaphthalene, grado técnico
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Triisodecyl phosphite, α-Chloronaphthalene
180970010
180971000
180970025
ACRO180970010EA
129
EUR
ACRO180970010
ACRO180971000
ACRO180970025
1-Cloronaftaleno 85% remainder 2-Chloronaphthalene, grado técnico
1-Cloronaftaleno
Formula:
C₁₀H₇Cl Pto. Ebullición: 259 °C (760 mmHg) Pto. de fusión: –2,5 °C Densidad: 1,194 g/cm³ Pto. de inflamación: 121 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003874 Núm. CAS: 90-13-1 EINECS: 201-967-3 UN: 3082 ADR: 9,III Índice Merck: 13,02168 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid (May darken on storage) |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.6300 to 1.6340 (20°C, 589 nm) |
HPLC | ≥93 % |