1-Cloronaftaleno tech. 85% remainder 2-chloronaphthalene, grado técnico
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Triisodecyl phosphite, α-Chloronaphthalene
A15029.0B A15029.18 A15029.30
A15029.0BEA 278 EUR
A15029.0B A15029.18 A15029.30
1-Cloronaftaleno tech. 85% remainder 2-chloronaphthalene, grado técnico
1-Cloronaftaleno
Purity: 85% CAS No.: 90-13-1 Molecular Formula: C10H7Cl Formula Weight: 162.62 Flash Point: 121°(249°F) Refractive Index: 1.6330 Melting Point: ca -8° Boiling Point: 259° Beilstein Reference: 970836 Merck Reference: 14,2149 MDL No.: MFCD00003874
Formula: C₁₀H₇Cl
MW: 162,62 g/mol
Pto. Ebullición: 259 °C
Pto. de fusión: ∼–8 °C
Densidad: 1,194
Pto. de inflamación: 121 °C (249 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003874
Núm. CAS: 90-13-1
EINECS: 201-967-3
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,2149