2-Cloronaftaleno 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
404840050 404840250
ACRO404840050EA 171 EUR
ACRO404840050 ACRO404840250
2-Cloronaftaleno 99%
2-Cloronaftaleno
Formula: C₁₀H₇Cl
Pto. Ebullición: 256 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 57…60 °C
Densidad: 1,2656 g/cm³ (16 °C)
Pto. de inflamación: 125 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00035731
Núm. CAS: 91-58-7
EINECS: 202-079-9
Índice Merck: 13,02169
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 57 to 60 °C
GC ≥98.5 %