2-Cloronaftaleno
Proveedor: LGC Standards PROMOCHEM
CILDLM20050.01 CILDLM20050.1
PROOCILDLM20050.01EA 692 EUR
PROOCILDLM20050.01 PROOCILDLM20050.1
2-Cloronaftaleno
2-Cloronaftaleno
Formula: C₁₀H₇Cl
Pto. Ebullición: 256 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 59,5 °C
Densidad: 1,2656 g/cm³ (16 °C)
Número MDL: MFCD00035731
Núm. CAS: 91-58-7
EINECS: 202-079-9
Índice Merck: 13,02169