1-Fluoronaftaleno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A18378.06
A18378.14
A18378.22
A18378.06EA
46.1
EUR
A18378.06
A18378.14
A18378.22
1-Fluoronaftaleno ≥98%
1-Fluoronaftaleno
Purity: 98%
CAS No.: 321-38-0
Molecular Formula: C10H7F
Formula Weight: 146.17
Flash Point: 65°(149°F)
Refractive Index: 1.5930
Melting Point: -10°
Boiling Point: 215-217°
Beilstein Reference: 1906413
MDL No.: MFCD00003873
Formula:
C₁₀H₇F MW: 146.16 g/mol Pto. Ebullición: 215…217 °C Pto. de fusión: –10 °C Densidad: 1.331 Pto. de inflamación: 65 °C (149 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003873 Núm. CAS: 321-38-0 EINECS: 206-287-0 |