Accessories for Moxi™ Z
Proveedor: Orflo
MXA004 MXC011 MXC012
701-0252EA 0 EUR
701-0252 ORFLMXC011 ORFLMXC012
Accessories for Moxi™ Z
Contadores de células Contadores celulares electrónicos
Order Now
ESPECIFICACIONES
Modelo Type M cassettes Type S cassettes
Concentración 3000 – 500000 cells/ml 3000 – 1750000 cells/ml
Environmentally Preferable
Tamaño de la celda 34 - 20580 fL 14 - 9202 fL
Volumen de la muestra 75 µl 75 µl
Rango dinámico 4 - 34 µm 3 - 26 µm
Tiempo de medición 8 s 15 s