1-Iodonaftaleno 97.5%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
218420100 218420500
ACRO218420100EA 72.9 EUR
ACRO218420100 ACRO218420500
1-Iodonaftaleno 97.5%
1-Iodonaftaleno
Formula: C₁₀H₇I
Pto. Ebullición: 302…305 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 7 °C
Densidad: 1,74 g/cm³
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003876
Núm. CAS: 90-14-2
EINECS: 201-968-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.5 %