1-Iodonaftaleno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
B22644.09 B22644.18
B22644.09EA 76.4 EUR
B22644.09 B22644.18
1-Iodonaftaleno ≥98%
1-Iodonaftaleno
Purity: 98% CAS No.: 90-14-2 Molecular Formula: C10H7I Formula Weight: 254.07 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.7010 Melting Point: 4° Boiling Point: 161-162°/15mm Beilstein Reference: 1906415 MDL No.: MFCD00003876
Formula: C₁₀H₇I
Pto. Ebullición: 161…162 °C (15 mmHg)
Pto. de fusión: 4 °C
Densidad: 1,738
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003876
Núm. CAS: 90-14-2
EINECS: 201-968-9