1-Naftilamina para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: 1-Aminonaphthalene
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22291.0100 8.22291.1000
8.22291.0100EA 47.5 EUR
8.22291.0100 8.22291.1000
1-Naftilamina para síntesis, Sigma-Aldrich®
1-Naftilamina
Formula: C₁₀H₉N
MW: 143,19 g/mol
Pto. Ebullición: 300 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 50 °C
Densidad: 1,171 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 156 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004016
Núm. CAS: 134-32-7
EINECS: 205-138-7
UN: 2077
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 12,06485
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 1.7 g/l (20 °C)
Melting Point 48 - 50 °C
Molar Mass 143.19 g/mol
Bulk Density 560 kg/m3
Boiling Point 7.1 (1 g/l, H2O, 20 °C)
Vapor Pressure 301 °C (1013 hPa)
Flash Point 0.003 hPa (20 °C)
Refractive Index 157 °C
Density 1.15 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 460 °C