2,6-Dimetoxinaftaleno ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
H28366.06
H28366.03
H28366.06EA
90
EUR
H28366.06
H28366.03
2,6-Dimetoxinaftaleno ≥99%
2,6-Dimetoxinaftaleno
Purity: 99%
CAS No.: 5486-55-5
Molecular Formula: C12H12O2
Formula Weight: 188.23
Melting Point: 152-154°
MDL No.: MFCD00004063
Formula:
C₁₂H₁₂O₂ Pto. de fusión: 152…154 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004063 Núm. CAS: 5486-55-5 EINECS: 226-816-9 |