1-Naftol 99+%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: α-Naftol
128191000 128195000 128190025
ACRO128191000EA 31.1 EUR
ACRO128191000 ACRO128195000 ACRO128190025
1-Naftol 99+%
1-Naftol
Formula: C₁₀H₈O
MW: 144,17 g/mol
Pto. Ebullición: 278…280 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 95…97 °C
Densidad: 1,224 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 125 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003930
Núm. CAS: 90-15-3
EINECS: 201-969-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 13,06409
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Beige to grey to brown Crystalline powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 95 to 97 °C
GC ≥99.0 %