1-Naftol ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A11862.22
A11862.0E
A11862.36
A11862.22EA
25.1
EUR
A11862.22
A11862.0E
A11862.36
1-Naftol ≥99%
1-Naftol
Purity: 99%
CAS No.: 90-15-3
Molecular Formula: C10H8O
Formula Weight: 144.17
Flash Point: 125°(257°F)
Odour: schwach, phenolartig
Boiling Point: 278-280°
Solubility: Soluble in alcohol, benzene, chloroform, ether
Beilstein Reference: 1817321
Merck Reference: 14,6383
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00003930
Formula:
C₁₀H₈O Pto. Ebullición: 278…280 °C Pto. de fusión: 95…97 °C Densidad: 1,28 Pto. de inflamación: 125 °C (257 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003930 Núm. CAS: 90-15-3 EINECS: 201-969-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III Índice Merck: 14,6383 |