1-Naftol para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: α-Naftol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22289.0250 8.22289.1000 8.22289.9050
8.22289.0250EA 50.1 EUR
8.22289.0250 8.22289.1000 8.22289.9050
1-Naftol para síntesis, Sigma-Aldrich®
1-Naftol
Formula: C₁₀H₈O
MW: 144,17 g/mol
Pto. Ebullición: 282 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 94 °C
Densidad: 1,224 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 125 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003930
Núm. CAS: 90-15-3
EINECS: 201-969-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 13,06409
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 0.1 g/l (20 °C)
Melting Point 94 - 96 °C
Molar Mass 144.17 g/mol
Bulk Density 450 kg/m3
Boiling Point 288 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.3 hPa (94 °C)
Flash Point 125 °C
Density 1.28 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 510 °C
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials