VWR® pH 110/pH 110 M, pHmetro/mV/°C portátil
Proveedor: VWR Collection
662-1350EA 611 EUR
662-1350 662-2268 662-2269 662-2270
VWR® pH 110/pH 110 M, pHmetro/mV/°C portátil
Medidores electroquímicos Medidores de pH
pHmetros económicos, precisos, robustos y resistentes al agua. Este set completo listo para usar incorpora una caja de transporte robusta, electrodo y sensor de temperatura con diferentes longitudes de cable y tampones.
  • Carcasa resistente al agua IP 67, pantalla grande y teclado fácil de utilizar
  • Compensación automática de temperatura
  • Memoria de 50 conjuntos de datos con posibilidad de revisión
  • Vida útil de la batería de 1.000 horas; función de desconexión automática (30 minutos de inactividad)
  • Reconocimiento de desviación de electrodos; bloqueo automático y conservación de las lecturas en la pantalla
Funciones adicionales de pH 110 M:
- Capacidad de memoria extendida (250 conjuntos de datos)
- Puerto USB impermeable para transferir datos a una PC (no requiere software)
- Reloj en tiempo real para datos guardados
- Recordatorio de recalibración (seleccionable de 0 a 60 días)
Diseñado para mediciones rápidas y precisas en diversas aplicaciones en industrias, laboratorios o en el campo. Garantía: 3 años para instrumentos y 6 meses para electrodos/sondas/cables
Garantía: 3 años para el instrumento y 6 meses para los electrodos, las sondas y los cables
Información para pedidos: Se suministra en un maletín de transporte con sensor de pH/°C con cable de 1 m y tampones de calibración (4,01/7,00/10,00).