2-Naftol 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: β-Naftol
156970010 156970050 156972500
ACRO156970010EA 75.3 EUR
ACRO156970010 ACRO156970050 ACRO156972500
2-Naftol 98%
2-Naftol
Formula: C₁₀H₈O
MW: 144,17 g/mol
Pto. Ebullición: 285…286 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 120…124 °C
Densidad: 1,217 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 153 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004067
Núm. CAS: 135-19-3
EINECS: 205-182-7
UN: 3077
ADR: 9,III
Índice Merck: 12,06471
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige to pink to light brown Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 119 to 125 °C
GC ≥97.5 %