2-Naftol 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
180821000
180825000
180820010
180820025
ACRO180821000EA
44.8
EUR
ACRO180821000
ACRO180825000
ACRO180820010
ACRO180820025
2-Naftol 99+%
2-Naftol
Formula:
C₁₀H₈O Pto. Ebullición: 285…286 °C (760 mmHg) Pto. de fusión: 120…124 °C Densidad: 1,217 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 153 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004067 Núm. CAS: 135-19-3 EINECS: 205-182-7 UN: 3077 ADR: 9,III Índice Merck: 12,06471 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to beige to pink to light brown Powder or flakes |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 120 to 124 °C |
GC | ≥99.0 % |