2-Naftol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A14564.0B
A14564.0I
A14564.30
A14564.0BEA
86.5
EUR
A14564.0B
A14564.0I
A14564.30
2-Naftol ≥98%
2-Naftol
Purity: 98+%
CAS No.: 135-19-3
Molecular Formula: C10H8O
Formula Weight: 144.17
Flash Point: 153°(307°F)
Odour: Phenol-like
pH: 5.77
Melting Point: 120-124°
Boiling Point: 285-286°
Beilstein Reference: 742134
Merck Reference: 14,6384
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00004067
Formula:
C₁₀H₈O Pto. Ebullición: 285…286 °C Pto. de fusión: 120…124 °C Densidad: 1,280 Pto. de inflamación: 153 °C (307 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004067 Núm. CAS: 135-19-3 EINECS: 205-182-7 UN: 3077 ADR: 9,III Índice Merck: 14,6384 |