Naftaleno 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
180900010 180902500 180900025 180900050
ACRO180900010EA 74.2 EUR
ACRO180900010 ACRO180902500 ACRO180900025 ACRO180900050
Naftaleno 99%
Naftaleno
Formula: C₁₀H₈
Pto. Ebullición: 218 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 79…82 °C
Densidad: 0,99 g/cm³
Pto. de inflamación: 78 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001742
Núm. CAS: 91-20-3
EINECS: 202-049-5
UN: 1334
ADR: 4.1,III
Índice Merck: 12,06457
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c87c606cb828e0f39bab8b9d50c2c26501e1637d&vid=9e4bc21353014391fc8486208c8757e6375e2ef5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals or flakes or tablets or balls
Infrared spectrum Conforms
Melting point 79 to 82 °C
GC ≥98.5 %