Naftaleno ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A13188.0B
A13188.0I
A13188.30
A13188.0BEA
81.4
EUR
A13188.0B
A13188.0I
A13188.30
Naftaleno ≥99%
Naftaleno
Purity: 99+%
CAS No.: 91-20-3
Molecular Formula: C10H8
Formula Weight: 128.17
Flash Point: 78°(172°F)
Refractive Index: 1.5821
Odour: Aromatic
Melting Point: 80-82°
Boiling Point: 218°
Beilstein Reference: 1421310
Merck Reference: 14,6370
UN No.: 1334
MDL No.: MFCD00001742
Formula:
C₁₀H₈ Pto. Ebullición: 218 °C Pto. de fusión: 80…82 °C Densidad: 0,963 Pto. de inflamación: 78 °C (172 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001742 Núm. CAS: 91-20-3 EINECS: 202-049-5 UN: 1334 ADR: 4.1,III Índice Merck: 14,6370 |