1-Bromo-2-metilnaftaleno 90%, grado técnico
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
154260250 154261000
ACRO154260250EA 94.2 EUR
ACRO154260250 ACRO154261000
1-Bromo-2-metilnaftaleno 90%, grado técnico
1-Bromo-2-metilnaftaleno
Formula: C₁₁H₉Br
MW: 221,1 g/mol
Pto. Ebullición: 296 °C (760 mmHg)
Densidad: 1,418 g/cm³
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003871
Núm. CAS: 2586-62-1
EINECS: 219-966-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6450 to 1.6530 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure