1-Bromo-2-metilnaftaleno tech. 90%, grado técnico
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
L05093.09 L05093.18
L05093.09EA 44.9 EUR
L05093.09 L05093.18
1-Bromo-2-metilnaftaleno tech. 90%, grado técnico
1-Bromo-2-metilnaftaleno
Purity: 90% CAS No.: 2586-62-1 Molecular Formula: C11H9Br Formula Weight: 221.10 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6490 Boiling Point: 295-296° Beilstein Reference: 2042531 MDL No.: MFCD00003871
Formula: C₁₁H₉Br
MW: 221,1 g/mol
Pto. Ebullición: 295…296 °C
Densidad: 1,428
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003871
Núm. CAS: 2586-62-1
EINECS: 219-966-1