2-(Bromometil)naftaleno 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
162560050 162560250 162561000
ACRO162560050EA 52 EUR
ACRO162560050 ACRO162560250 ACRO162561000
2-(Bromometil)naftaleno 96%
2-(Bromometil)naftaleno
Formula: C₁₁H₉Br
Pto. Ebullición: 213 °C (100 mmHg)
Pto. de fusión: 52…57 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00004123
Núm. CAS: 939-26-4
EINECS: 213-359-5
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 52 to 57 °C
GC ≥95 %