2-(Bromometil)naftaleno 96%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
B24568.06 B24568.14 B24568.22
B24568.06EA 44.9 EUR
B24568.06 B24568.14 B24568.22
2-(Bromometil)naftaleno 96%
2-(Bromometil)naftaleno
Purity: 96% CAS No.: 939-26-4 Molecular Formula: C11H9Br Formula Weight: 221.10 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 51-55° Boiling Point: 213°/100mm Beilstein Reference: 636546 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00004123
Formula: C₁₁H₉Br
MW: 221,1 g/mol
Pto. Ebullición: 213 °C (100 mmHg)
Pto. de fusión: 51…55 °C
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00004123
Núm. CAS: 939-26-4
EINECS: 213-359-5
UN: 3261
ADR: 8,II