1-Metilnaftaleno 96%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: α-Metilnaftaleno
127161000 127165000 127160025
ACRO127161000EA 34.2 EUR
ACRO127161000 ACRO127165000 ACRO127160025
1-Metilnaftaleno 96%
1-Metilnaftaleno
Formula: C₁₁H₁₀
MW: 142,2 g/mol
Pto. Ebullición: 240…243 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –22 °C
Densidad: 1,02 g/cm³
Pto. de inflamación: 82 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004034
Núm. CAS: 90-12-0
EINECS: 201-966-8
UN: 3082
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6100 to 1.6180 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.4 %
Color scale ≤10 APHA
Aldehyde (C3H6O) ≤0.01