2-Metilnaftaleno 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
127170050
127175000
127170025
ACRO127170050EA
32.5
EUR
ACRO127170050
ACRO127175000
ACRO127170025
2-Metilnaftaleno 96%
2-Metilnaftaleno
Formula:
C₁₁H₁₀ Pto. Ebullición: 241…242 °C (760 mmHg) Pto. de fusión: 32…36 °C Densidad: 1,01 g/cm³ Pto. de inflamación: 97 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004118 Núm. CAS: 91-57-6 EINECS: 202-078-3 UN: 3077 ADR: 9,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | White Low melting crystalline solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 32 to 36 °C |
GC | ≥95 % |