2-Metilnaftaleno ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L02459.22
L02459.36
L02459.22EA
25.4
EUR
L02459.22
L02459.36
2-Metilnaftaleno ≥97%
2-Metilnaftaleno
Purity: 97%
CAS No.: 91-57-6
Molecular Formula: C11H10
Formula Weight: 142.20
Flash Point: 97°(206°F)
Odour: Characteristic
Boiling Point: 241-243°
Beilstein Reference: 906859
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00004118
Formula:
C₁₁H₁₀ Pto. Ebullición: 241…243 °C Pto. de fusión: 31…35 °C Densidad: 1,001 Pto. de inflamación: 97 °C (206 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004118 Núm. CAS: 91-57-6 EINECS: 202-078-3 UN: 3077 ADR: 9,III |