1,2-Dimetilnaftaleno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L09774.03 L09774.MD
L09774.03EA 86.8 EUR
L09774.03 L09774.MD
1,2-Dimetilnaftaleno ≥98%
1,2-Dimetilnaftaleno
Purity: 98% CAS No.: 573-98-8 Molecular Formula: C12H12 Formula Weight: 156.23 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6160 Odour: Characteristic Boiling Point: 266-267° Beilstein Reference: 2039376 MDL No.: MFCD00004035
Formula: C₁₂H₁₂
Pto. Ebullición: 266…267 °C
Densidad: 1,013
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004035
Núm. CAS: 573-98-8
EINECS: 209-364-7