1,5-Dimetilnaftaleno ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A16819.88
A16819.MC
A16819.ME
A16819.88EA
551
EUR
A16819.88
A16819.MC
A16819.ME
1,5-Dimetilnaftaleno ≥99%
1,5-Dimetilnaftaleno
Purity: 99%
CAS No.: 571-61-9
Molecular Formula: C12H12
Formula Weight: 156.23
Odour: Odourless
Melting Point: 78-82°
Boiling Point: 265-266°
Beilstein Reference: 2039843
MDL No.: MFCD00004038
Formula:
C₁₂H₁₂ Pto. Ebullición: 265…266 °C Pto. de fusión: 78…82 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004038 Núm. CAS: 571-61-9 EINECS: 209-338-5 |