2,3-Dimetilnaftaleno ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L08386.03
L08386.06
L08386.03EA
70.6
EUR
L08386.03
L08386.06
2,3-Dimetilnaftaleno ≥97%
2,3-Dimetilnaftaleno
Purity: 97%
CAS No.: 581-40-8
Molecular Formula: C12H12
Formula Weight: 156.23
Melting Point: 103-106°
Boiling Point: 265-268°
MDL No.: MFCD00004119
Formula:
C₁₂H₁₂ Pto. Ebullición: 265…268 °C Pto. de fusión: 103…106 °C Densidad: 1,003 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004119 Núm. CAS: 581-40-8 EINECS: 209-463-5 |