2,7-Dimetilnaftaleno ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
B21704.01
B21704.03
B21704.01EA
76.9
EUR
B21704.01
B21704.03
2,7-Dimetilnaftaleno ≥99%
2,7-Dimetilnaftaleno
Purity: 99%
CAS No.: 582-16-1
Molecular Formula: C12H12
Formula Weight: 156.23
Melting Point: 96-98°
Boiling Point: 262-264°
MDL No.: MFCD00004121
Formula:
C₁₂H₁₂ Pto. Ebullición: 262…264 °C Pto. de fusión: 96…98 °C Densidad: 1,003 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004121 Núm. CAS: 582-16-1 EINECS: 209-477-1 |