1-Fenilnaftaleno ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
B21953.06 B21953.14 B21953.22
B21953.06EA 59.8 EUR
B21953.06 B21953.14 B21953.22
1-Fenilnaftaleno ≥97%
1-Fenilnaftaleno
Purity: 97% CAS No.: 605-02-7 Molecular Formula: C16H12 Formula Weight: 204.27 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6640 Boiling Point: 320° Beilstein Reference: 1906885 MDL No.: MFCD00003983
Formula: C₁₆H₁₂
Pto. Ebullición: 320 °C
Pto. de fusión: 45 °C
Densidad: 1,088
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003983
Núm. CAS: 605-02-7
EINECS: 210-081-6