Tetrahidrofurano 99.5+% para espectroscopia
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
222160010 222162500 222160025 222165000
ACRO222160010EA 212 EUR
ACRO222160010 ACRO222162500 ACRO222160025 ACRO222165000
Tetrahidrofurano 99.5+% para espectroscopia
Tetrahidrofurano
Formula: C₄H₈O
Pto. Ebullición: 66 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –108,4 °C
Densidad: 0,88 g/cm³
Pto. de inflamación: –21 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005356
Núm. CAS: 109-99-9
EINECS: 203-726-8
UN: 2056
ADR: 3,II
IR: 05-2114615188-48
Índice Merck: 12,09351
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b2d7611caf0127fbef941994edd1d7e69487d54a&vid=2a64e21bd2e13636c3038adf839b3e9ff18509c5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Water ≤0.03 % (Coulometric)
GC ≥99.50 %
UV 1 cm cell vs HPLC-grade water
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.005 %
Acidity ≤0.0002 meq/g
Alkalinity ≤0.0006 meq/g
Peroxides ≤0.01 % (as H2O2)