Tetrahidrofurano, anhidro ≥99.8% no estabilizado
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
42254.AK
42254.K2
42254.AKEA
46.6
EUR
42254.AK
42254.K2
Tetrahidrofurano, anhidro ≥99.8% no estabilizado
Tetrahidrofurano
Purity: 99.8+%
CAS No.: 109-99-9
Molecular Formula: C4H8O
Formula Weight: 72.11
Flash Point: -17°(1°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.889
Refractive Index: 1.4070
Appearance: Colourless
Odour: Ether-like
Melting Point: -108°
Boiling Point: 66°
Beilstein Reference: 102391
Merck Reference: 14,9211
UN No.: 2056
MDL No.: MFCD00005356
Synthesis and Liquid Chromotography
Formula:
C₄H₈O Pto. Ebullición: 66 °C Pto. de fusión: –108 °C Densidad: 0,889 Pto. de inflamación: –17 °C (1 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005356 Núm. CAS: 109-99-9 EINECS: 203-726-8 UN: 2056 ADR: 3,II IR: 05-2114615188-48 Índice Merck: 14,9211 |