Glove liners, Perfect Poly® PU First White
Proveedor: HONEYWELL SAFETY
2132255/10 2132255/11 2132255/6 2132255/7 2132255/8 2132255/9
DALL2132255/10EA 22.1 EUR
DALL2132255/10 DALL2132255/11 DALL2132255/6 DALL2132255/7 DALL2132255/8 DALL2132255/9
Glove liners, Perfect Poly® PU First White
Guantes
100% Nylon knitted glove with white PU coating on the palm and fingers.
  • Ventilated back optimises the glove's breathability
  • PU coating ensures a good grip at the fingertips
  • White colour enhances the glove's hygiene and cleanliness
Ideal for fine handling or as an underglove.
Certificaciones: EN 388:2016 (3131X), Cat. II.
Order Now
ESPECIFICACIONES
Environmentally Preferable
Ambidiestro/Específico para cada mano Específico para cada mano
Desechable / Reutilizable Reutilizable
Material del revestimiento Nylon
Acabado Coating on palm and fingers
Calibre 13
Tipo de puño Puño elástico
Normativa EN EN 388:2016 (3131X)