Tetrahidrofurano, EMPARTA® ACS para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: THF
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.07025.2500 1.07025.4000
1.07025.2500EA 279 EUR
1.07025.2500 1.07025.4000
Tetrahidrofurano, EMPARTA® ACS para análisis, Supelco®
Tetrahidrofurano
Formula: C₄H₈O
Pto. Ebullición: 66 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –108,5 °C
Densidad: 0,888 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –21,5 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005356
Núm. CAS: 109-99-9
EINECS: 203-726-8
UN: 2056
ADR: 3,II
IR: 05-2114615188-48
Índice Merck: 12,09351
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b2d7611caf0127fbef941994edd1d7e69487d54a&vid=2a64e21bd2e13636c3038adf839b3e9ff18509c5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -108.5 °C
Molar Mass 72.11 g/mol
Boiling Point 65 - 66 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 173 hPa (20 °C)
Flash Point -21.5 °C
Refractive Index 1.407 (20 °C)
Explosion Limit 1.5 - 12.4 %(V)
Density 0.89 g/cm3 (20 °C)
pH 7 - 8 (200 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 215 °C
Evaporation Number 2.3