Tetrahidrofurano, EMPLURA®, extra puro, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: THF
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.08114.1000 1.08114.2500 1.08114.6025 1.08114.6190 1.08114.9190
1.08114.1000EA 99.7 EUR
1.08114.1000 1.08114.2500 1.08114.6025 1.08114.6190 1.08114.9190
Tetrahidrofurano, EMPLURA®, extra puro, Supelco®
Tetrahidrofurano
Para obtener más detalles sobre las especificaciones y los posibles riesgos, visite www.vwr.com o consulte los catálogos de productos químicos de VWR
Formula: C₄H₈O
Pto. Ebullición: 66 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –108,5 °C
Densidad: 0,888 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –21,5 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005356
Núm. CAS: 109-99-9
EINECS: 203-726-8
UN: 2056
ADR: 3,II
IR: 05-2114615188-48
Índice Merck: 12,09351
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b2d7611caf0127fbef941994edd1d7e69487d54a&vid=2a64e21bd2e13636c3038adf839b3e9ff18509c5&prid=web&clid=SAPDAM