Tetrahidrofurano ≥99.5% (by anhydrous basis) estabilizado, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. para análisis
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Estabilización: estabilizado con BHT/Ionol ∼ 250 ppm
28551.296EA 56.8 EUR
28551.296 28551.321 28551.460 28551.550
Tetrahidrofurano ≥99.5% (by anhydrous basis) estabilizado, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. para análisis
Tetrahidrofurano
Formula: C₄H₈O
Pto. Ebullición: 66 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –108,5 °C
Densidad: 0,888 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –21,5 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005356
Núm. CAS: 109-99-9
EINECS: 203-726-8
UN: 2056
ADR: 3,II
IR: 05-2114615188-48
Índice Merck: 12,09351
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b2d7611caf0127fbef941994edd1d7e69487d54a&vid=2a64e21bd2e13636c3038adf839b3e9ff18509c5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Pureza (sobre sustancia anhidra) Min. 99,5 %
IR Spectrum Pasa test
Acidity Max. 0.001 meq/g
Boiling point 65 - 66.5 °C
Colouration Max. 20 APHA
Density (20/4) 0.885 - 0.888
Density (20/20) 0.886 - 0.890
Índice de refracción (20°C) 1.406 - 1.408
Residuo de evaporación Max. 0,03 %
Peróxidos (como H2O2) Max. 0,015 %
Water Max. 0,05 %
Al (Aluminium) Max. 0.5 ppm
B (Boron) Max. 0.03 ppm
Ba (Barium) Max. 0.1 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.5 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.05 ppm
Co (Cobalt) Max. 0.02 ppm
Cr (Chromium) Max. 0.02 ppm
Cu (Copper) Max. 0.02 ppm
Fe (Iron) Max. 0.1 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.1 ppm
Mn (Manganese) Max. 0.02 ppm
Ni (Nickel) Max. 0.02 ppm
Pb (Lead) Max. 0.1 ppm
Sn (Tin) Max. 0.1 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.1 ppm
Conforms to ACS Pasa test
Conforme a React. Ph.Eur. Pasa test
Stabilizer (BHT) About 250 ppm