Tetrahidrofurano ≥99% estabilizado, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: THF
Estabilización: 250-400 ppm estabilizado con BHT/Ionol
28552.290EA 39 EUR
28552.290 28552.324 28552.368 28552.461
Tetrahidrofurano ≥99% estabilizado, GPR RECTAPUR®
Tetrahidrofurano
Formula: C₄H₈O
MW: 72.11 g/mol
Pto. Ebullición: 66
Pto. de fusión: –108,5 °C
Densidad: 0.888 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –21.5 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005356
Núm. CAS: 109-99-9
EINECS: 203-726-8
UN: 2056
ADR: 3 II
IR: 05-2114615188-48
Índice Merck: 12,09351
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b2d7611caf0127fbef941994edd1d7e69487d54a&vid=2a64e21bd2e13636c3038adf839b3e9ff18509c5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 99 %
Appearance Clear colourless liquid
IR Spectrum Passes test
Boiling point 65.0 - 66.5 °C
Density (20/4) 0.885 - 0.888
Free acidity Max. 0.0003 meq/g
Índice de refracción (20°C) 1.406 - 1.408
Peroxides (as H2O2) Max. 100 ppm
Water Max. 0.03 %