Tetrahidrofurano ≥99.9% no estabilizado, HiPerSolv CHROMANORM® para HPLC
Proveedor: VWR Chemicals
|
Peligro
|
Sinónimos:
THF
Filtrado por 0,2 µm. Acondicionado en nitrógeno.
28559.320EA
308
EUR
28559.320
28559.290
Tetrahidrofurano ≥99.9% no estabilizado, HiPerSolv CHROMANORM® para HPLC
Tetrahidrofurano
Sin estabilizar, este producto normalmente pierde concentración en el transcurso de su almacenamiento.
Formula:
C₄H₈O MW: 72.11 g/mol Pto. Ebullición: 66 Pto. de fusión: –108,5 °C Densidad: 0.888 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: –21.5 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005356 Núm. CAS: 109-99-9 EINECS: 203-726-8 UN: 2056 ADR: 3 II IR: 05-2114615188-48 Índice Merck: 12,09351 |
|
Resultados test especificaciones
Assay (on anhydrous substance) | ≥ 99.9 % |
Identification (IR) | Conforms |
Acidity | ≤ 0.0002 meq/g |
Alkalinity | ≤ 0.0002 meq/g |
Peroxides (as H₂O₂) | ≤ 50 ppm |
Water | ≤ 0.02 % |
Transmittance (218 nm) | ≥ 30 % |
Transmittance (230 nm) | ≥ 40 % |
Transmittance (240 nm) | ≥ 60 % |
Transmittance (250 nm) | ≥ 70 % |
Transmittance (260 nm) | ≥ 80 % |
Transmittance (280 nm) | ≥ 96 % |
Transmittance (300 nm) | ≥ 98 % |
Filtered through 0.2 μm | Confirmed |