Tetrahidrofurano, anhidro (max. 0,003% H2O) ≥99.9% estabilizado
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: THF
Estabilización: estabilizado con BHT/Ionol 250 ppm
Filtrado por 0,2 µm. Acondicionado en nitrógeno.
83678.230EA 125 EUR
83678.230 83678.290 83678.269
Tetrahidrofurano, anhidro (max. 0,003% H2O) ≥99.9% estabilizado
Tetrahidrofurano
Botella con tapón de septum con 6 posiciones de punción
Formula: C₄H₈O
Pto. Ebullición: 66 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –108,5 °C
Densidad: 0,888 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –21,5 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005356
Núm. CAS: 109-99-9
EINECS: 203-726-8
UN: 2056
ADR: 3,II
IR: 05-2114615188-48
Índice Merck: 12,09351
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b2d7611caf0127fbef941994edd1d7e69487d54a&vid=2a64e21bd2e13636c3038adf839b3e9ff18509c5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Pureza (sobre sustancia anhidra) Min. 99,9 %
Acidez Max. 0,0005 meq/g
Residuo de evaporación Max. 5 ppm
Agua Max. 30 ppm