Tetrahidrofurano, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: THF
M-Clarity™ quality level = MQ100
87369-100ML 87369-500ML
87369-100MLEA 58.2 EUR
87369-100ML 87369-500ML
Tetrahidrofurano, Supelco®
Tetrahidrofurano
Formula: C₄H₈O
MW: 72.11 g/mol
Pto. Ebullición: 66
Pto. de fusión: –108.5 °C
Densidad: 0.888 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –21.5 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005356
Núm. CAS: 109-99-9
EINECS: 203-726-8
UN: 2056
ADR: 3 II
IR: 05-2114615188-48
Índice Merck: 12,09351
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=379da9efa44b1ccffbc0dd8673bc086bb5cd56de&vid=15b82ad4333ed2849c63ab34711d3472111e7b16&prid=web&clid=SAPDAM