2,3-Dibromopiridina ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L19527.14
L19527.03
L19527.06
L19527.14EA
488
EUR
L19527.14
L19527.03
L19527.06
2,3-Dibromopiridina ≥97%
2,3-Dibromopiridina
Purity: 97%
CAS No.: 13534-89-9
Molecular Formula: C5H3Br2N
Formula Weight: 236.90
Melting Point: 58-60°
Boiling Point: 249-250°
MDL No.: MFCD00234014
Formula:
C₅H₃Br₂N Pto. Ebullición: 249…250 °C Pto. de fusión: 58…60 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00234014 Núm. CAS: 13534-89-9 |