2,5-Dibromopiridina 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
112900100 112900500
ACRO112900100EA 40.8 EUR
ACRO112900100 ACRO112900500
2,5-Dibromopiridina 97%
2,5-Dibromopiridina
Formula: C₅H₃Br₂N
MW: 236,89 g/mol
Pto. Ebullición: 234…235 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 91…96 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006221
Núm. CAS: 624-28-2
EINECS: 210-839-6
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 91 to 96 °C
GC ≥96.0 %