2,5-Dibromopiridina ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
A10937.18
A10937.09
A10937.18EA
189
EUR
A10937.18
A10937.09
2,5-Dibromopiridina ≥97%
2,5-Dibromopiridina
Purity: 97%
CAS No.: 624-28-2
Molecular Formula: C5H3Br2N
Formula Weight: 236.90
Melting Point: 92-96°
Boiling Point: 249°
MDL No.: MFCD00006221
Formula:
C₅H₃Br₂N MW: 236,89 g/mol Pto. Ebullición: 249 °C Pto. de fusión: 92…96 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006221 Núm. CAS: 624-28-2 EINECS: 210-839-6 |