2,6-Dibromopiridina 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
112910250 112911000 112915000
ACRO112910250EA 68.9 EUR
ACRO112910250 ACRO112911000 ACRO112915000
2,6-Dibromopiridina 98%
2,6-Dibromopiridina
Formula: C₅H₃Br₂N
MW: 236,89 g/mol
Pto. Ebullición: 255 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 118…119 °C
Pto. de inflamación: 213 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006223
Núm. CAS: 626-05-1
EINECS: 210-926-9
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to grey to yellow-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 117 to 121 °C
GC ≥99.0 %
Boiling point 114 to 116 °C
Color scale ≤20 APHA
Residue after evaporation ≤0.002 %